Learn More
Ácido 2,2'-[4-(2-metilpropoxi)-1,3-fenileno]bis[4-metil-5-tiazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-(5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| CAS | 1330632-48-8 |
| Fórmula molecular | C20 H20 N2 O5 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,2'-[4-(2-Methylpropoxy)-1,3-phenylene]bis[4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20N2O5S2/c1-9(2)8-27-14-6-5-12(17-21-10(3)15(28-17)19(23)24)7-13(14)18-22-11(4)16(29-18)20(25)26/h5-7,9H,8H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26) |
| SMILES | CC(C)COc1ccc(cc1c2nc(C)c(s2)C(=O)O)c3nc(C)c(s3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-(5-carboxi-4-metil-1,3-tiazol-2-il)-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 432.513 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.081 |