CAS RN 133040-01-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Eprosartán, TRC
CAS: 133040-01-4 Fórmula molecular: C23 H24 N2 O4 S Peso molecular (g/mol): 424.51 Sinónimo: (αE)-α-[[2-Butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-2-thiophenepropanoic Acid,(E)-2-Butyl-1-(p-carboxybenzyl)-α-2-thenylimidazole-5-acrylic Acid,Navixen,SKB 108566,SKF 108566,Teveten; Nombre IUPAC: 4-[[2-butil-5-[(E)-2-carboxi-3-tiofeno-2-ilprop-1-enil]imidazol-1-il]ácido metilbenzoico SMILES: CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)\C(=O)O)n1Cc3ccc(cc3)C(=O)O