Learn More
Eprosartán, TRC
Código de producto. 17994975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994975 25 mg 25 miligramos
17983925 50 mg 50 miligramos
17933995 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE59010025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133040-01-4
Fórmula molecular C23 H24 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 424.51
Sinónimo (αE)-α-[[2-Butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-2-thiophenepropanoic Acid, (E)-2-Butyl-1-(p-carboxybenzyl)-α-2-thenylimidazole-5-acrylic Acid, Navixen, SKB 108566, SKF 108566, Teveten;
Nombre IUPAC 4-[[2-butil-5-[(E)-2-carboxi-3-tiofeno-2-ilprop-1-enil]imidazol-1-il]ácido metilbenzoico
SMILES CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)\C(=O)O)n1Cc3ccc(cc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eprosartan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24N2O4S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b18-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.1457
Porcentaje de pureza >95%