accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OOCH3

CAS RN 133-13-1

IUPAC Nombre: 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate
Sinónimos: 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate
Peso molecular (g/mol): 188.22
Fórmula molecular: C9H16O4
InChi Key: VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)