Learn More
Etilmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10529240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10529240 100 g Frasco de vidrio 100 g
10224190 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10529240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114361000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133-13-1 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-13-1
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00009167
Clave InChI VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ethylmalonate, diethyl 2-ethylmalonate, propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester, ethylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate, unii-69g92oyr3m, propanedioic acid, 2-ethyl-, 1,3-diethyl ester, malonic acid, ethyl-, diethyl ester, diethyl ethylpropanedioate, diethyl 2-ethylpropane-1,3-dioate
PubChem CID 8610
Nombre IUPAC 2-etilpropanodioato de dietilo
SMILES CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ethylmalonate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 75°C to 77°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH(C2H5)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4150 to 1.417
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 644
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido