Learn More
Alfa Aesar™ Diethyl ethylmalonate, 99%
Código de producto. 11401077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100g
Tamaño de la unidad:
100 g
11401077 100g 100 g
1 options
Código de producto. 11401077 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B24077.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ethylmalonate
CAS 133-13-1
Punto de ebullición 204°C to 206°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Fórmula molecular C9H16O4
Número MDL MFCD00009167
Cantidad 100g
Beilstein 607635
Sinónimo diethyl ethylmalonate, diethyl 2-ethylmalonate, propanedioic acid, ethyl-, diethyl ester, ethylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylpropanedioate, unii-69g92oyr3m, propanedioic acid, 2-ethyl-, 1,3-diethyl ester, malonic acid, ethyl-, diethyl ester, diethyl ethylpropanedioate, diethyl 2-ethylpropane-1,3-dioate
Clave InChI VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC diethyl 2-ethylpropanedioate
Peso molecular (g/mol) 188.223
PubChem CID 8610
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 99%