CAS RN 1329837-19-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-((5(6)-tetrametil-rodamina)carboxilamino)etil metataniosulfonato (90%), TRC
CAS: 1329837-19-5 Fórmula molecular: C28H29N3O6S2 Peso molecular (g/mol): 567.68 Sinónimo: MTS-TAMRA SMILES: CC(=O)NCCSS(=O)(=O)C.CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)N(C)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3