Learn More
2-((5(6)-tetrametil-rodamina)carboxilamino)etil metataniosulfonato (90%), TRC
Código de producto. 30454010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30454010 1 mg
30452968 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3051751MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329837-19-5
Fórmula molecular C28H29N3O6S2
Peso molecular (g/mol) 567.68
Sinónimo MTS-TAMRA
SMILES CC(=O)NCCSS(=O)(=O)C.CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)N(C)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((5(6)-Tetramethyl-rhodamine)carboxylamino)ethyl Methanethiosulfonate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H22N2O3.C5H11NO3S2/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)28-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)24(19)18-8-6-5-7-17(18)23(27)29-24;1-5(7)6-3-4-10-11(2,8)9/h5-14H,1-4H3;3-4H2,1-2H3,(H,6,7)