CAS RN 1329499-30-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Synephrine-13C2,15N Sal de cloruro, TRC
CAS: 1329499-30-0 Fórmula molecular: C713C2H1315NO2 • HCl Peso molecular (g/mol): 206.65 Sinónimo: 4-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol-13C2,15N,N-[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamine-13C2,15N,dl-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol-13C2,15N,p-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl Alcohol-13C2,15N,NSC 166285-13C2,15N,(+/-)-N-Methyloctopamine-13C2,15N,Analeptin-13C2,15N,DL-Synephrine-13C2,15N,Ethaphene-13C2,15N Nombre IUPAC: 4-(1-hidroxi-2-(metilamino-15N)etil-1,2-13C2)fenol clorhidrato SMILES: OC1=CC=C([13C]([13C]([H])([H])[15N]([H])C)([H])O)C=C1.Cl