Learn More
Synephrine-13C2,15N Sal de cloruro, TRC
Código de producto. 30425246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425246 1 mg
30409711 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS9200021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329499-30-0
Fórmula molecular C713C2H1315NO2 • HCl
Peso molecular (g/mol) 206.65
Sinónimo 4-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol-13C2,15N, N-[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamine-13C2,15N, dl-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol-13C2,15N, p-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl Alcohol-13C2,15N, NSC 166285-13C2,15N, (+/-)-N-Methyloctopamine-13C2,15N, Analeptin-13C2,15N, DL-Synephrine-13C2,15N, Ethaphene-13C2,15N
Nombre IUPAC 4-(1-hidroxi-2-(metilamino-15N)etil-1,2-13C2)fenol clorhidrato
SMILES OC1=CC=C([13C]([13C]([H])([H])[15N]([H])C)([H])O)C=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Synephrine-13C2,15N Hydrochloride Salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/i6+1,9+1,10+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.08