accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNOONH2HCl

CAS RN 132873-57-5

IUPAC Nombre: 1-(4-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Sinónimos: 1-(4-nitrophenyl)ethanamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 202.64
Fórmula molecular: C8H11ClN2O2
InChi Key: CZQQGVFHLSBEDV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(N)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados