Learn More
Clorhidrato de (S)-1-(4-nitrofenil)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 132873-57-5 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O2.HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (1S)-1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-amine Hydrochloride, (S)-(-)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine Hydrochloride, (S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine Hydrochloride, 1-(S)-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, [(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethyl]amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (S)-1-(4-nitrofenil)etan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0509 |