accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(R)HOHO

CAS RN 13265-84-4

IUPAC Nombre: (2R,4R)-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diol
Sinónimos: glucal
Peso molecular (g/mol): 146.14
Fórmula molecular: C6H10O4
InChi Key: YVECGMZCTULTIS-QYRBDRAASA-N
SMILES: OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)C1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados