Learn More
D-glucal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Glucal |
| CAS | 13265-84-4 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R)-2-(hidroximetil)-3,4-dihidro-2H-piran-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |