Learn More
Alfa Aesar™ D-Glucal, 97%
Beskrivelse
Applications
It is an important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Solubility
Soluble in Methanol.
Notes
Store at 2-8°C. Keep away from oxidizing agents. Moisture sensitive.
It is an important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Solubility
Soluble in Methanol.
Notes
Store at 2-8°C. Keep away from oxidizing agents. Moisture sensitive.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | D-Glucal |
| CAS | 13265-84-4 |
| Fórmula molecular | C6H10O4 |
| Número MDL | MFCD09039277 |
| Cantidad | 1g |
| Sinónimo | d-glucal, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diol, glucal, d-arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, dgo, pubchem10547, ksc921e7l, 1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose |
| Clave InChI | YVECGMZCTULTIS-PBXRRBTRSA-N |
| Rotación óptica | −7° (c=1.9 in Water) |
| SMILES | C1=COC(C(C1O)O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R)-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?