Learn More
Alfa Aesar™ D-Glucal, 97%
Código de producto. 15406718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1g
Tamaño de la unidad:
1 g
15406718 1g 1 g
1 options
Código de producto. 15406718 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H60239.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
It is an important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Solubility
Soluble in Methanol.
Notes
Store at 2-8°C. Keep away from oxidizing agents. Moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material D-Glucal
CAS 13265-84-4
Fórmula molecular C6H10O4
Número MDL MFCD09039277
Cantidad 1g
Sinónimo d-glucal, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diol, glucal, d-arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, dgo, pubchem10547, ksc921e7l, 1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose
Clave InChI YVECGMZCTULTIS-PBXRRBTRSA-N
Rotación óptica −7° (c=1.9 in Water)
SMILES C1=COC(C(C1O)O)CO
Nombre IUPAC (2R,3S,4R)-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 146.142
PubChem CID 2734736
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 97%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.