CAS RN 13256-11-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Metil-N-nitroso-bencenoetanolamina, TRC
CAS: 13256-11-6 Fórmula molecular: C9H12N2O Peso molecular (g/mol): 164.21 Sinónimo: Methylphenylethylnitrosamine,N-Nitroso-N-methyl-2-phenylethylamine Nombre IUPAC: Amida de N-metil-N-fenetilnitroso SMILES: O=NN(C)CCC1=CC=CC=C1