Learn More
N-Metil-N-nitroso-bencenoetanolamina, TRC
Código de producto. 30041319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041319 100 mg 100 miligramos
30040742 25 mg 25 miligramos
30003388 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM371350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13256-11-6
Fórmula molecular C9H12N2O
Peso molecular (g/mol) 164.21
Sinónimo Methylphenylethylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-2-phenylethylamine
Nombre IUPAC Amida de N-metil-N-fenetilnitroso
SMILES O=NN(C)CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-nitroso-benzeneethanamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O/c1-11(10-12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.09
Porcentaje de pureza >95%