CAS RN 1320346-43-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-4,6-dioxo-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-4,6-dioxo-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.