Learn More
Éster metílico del ácido 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-4,6-dioxo-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1320346-43-7 |
| Fórmula molecular | C16H16N4O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, methyl ester (ACI), Methyl 4-[2-(2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N4O4/c1-24-15(23)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-11-12(18-13(10)21)19-16(17)20-14(11)22/h2-3,5-6,10H,4,7H2,1H3,(H4,17,18,19,20,21,22) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(CCC2C(=O)NC3=C2C(=O)N=C(N)N3)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(2-Amino-4,6-dioxo-5,7-dihidro-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 328.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1172 |