CAS RN 131986-45-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3-(Hexiloxi)-4-(1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-Yl)-1,2,5-tiadiazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-(Hexiloxi)-4-(1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-Yl)-1,2,5-tiadiazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-(Hexiloxi)-4-(1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-Yl)-1,2,5-tiadiazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.