Learn More
3-(Hexiloxi)-4-(1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-Yl)-1,2,5-tiadiazol, TRC
Código de producto. 30398332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30398332 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30398332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29818350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Hexyloxy)-4-(1-Methyl-1,2,5,6-Tetrahydropyridin-3-Yl)-1,2,5-Thiadiazole
CAS 131986-45-3
Fórmula molecular C14 H23 N3 O S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Xanomeline
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23N3OS/c1-3-4-5-6-10-18-14-13(15-19-16-14)12-8-7-9-17(2)11-12/h8H,3-7,9-11H2,1-2H3
SMILES CCCCCCOc1nsnc1C2=CCCN(C)C2
Nombre IUPAC 3-hexoxi-4-(1-metil-3,6-dihidro-2H-piridin-5-il)-1,2,5-tiadiazol
Peso molecular (g/mol) 281.417
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.156