Learn More
3-(Hexiloxi)-4-(1-metil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-Yl)-1,2,5-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Hexyloxy)-4-(1-Methyl-1,2,5,6-Tetrahydropyridin-3-Yl)-1,2,5-Thiadiazole |
| CAS | 131986-45-3 |
| Fórmula molecular | C14 H23 N3 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Xanomeline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23N3OS/c1-3-4-5-6-10-18-14-13(15-19-16-14)12-8-7-9-17(2)11-12/h8H,3-7,9-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCOc1nsnc1C2=CCCN(C)C2 |
| Nombre IUPAC | 3-hexoxi-4-(1-metil-3,6-dihidro-2H-piridin-5-il)-1,2,5-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 281.417 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.156 |