CAS RN 131741-08-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Simendan, TRC
CAS: 131741-08-7 Fórmula molecular: C14H12N6O Peso molecular (g/mol): 280.28 Sinónimo: [[4-(1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl)phenyl]hydrazono]-propanedinitrile Nombre IUPAC: 2-[[4-(4-metil-6-oxo-4,5-dihidro-1H-piridazina-3-il)fenil]hidrazilideno]propanedinitrilo SMILES: O=C1CC(C(C2=CC=C(N/N=C(C#N)/C#N)C=C2)=NN1)C