Learn More
Simendan, TRC
Código de producto. 30134039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134039 5 g 5 g
17974275 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4660005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131741-08-7
Fórmula molecular C14H12N6O
Peso molecular (g/mol) 280.28
Sinónimo [[4-(1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl)phenyl]hydrazono]-propanedinitrile
Nombre IUPAC 2-[[4-(4-metil-6-oxo-4,5-dihidro-1H-piridazina-3-il)fenil]hidrazilideno]propanedinitrilo
SMILES O=C1CC(C(C2=CC=C(N/N=C(C#N)/C#N)C=C2)=NN1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simendan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1073
Porcentaje de pureza >95%