CAS RN 131707-24-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Bromo-5-hidroxi-1-metil-2-[(feniltio)metilo]-1H-indol-3-éster etílico del ácido carboxílico, TRC
CAS: 131707-24-9 Fórmula molecular: C19 H18 Br N O3 S Peso molecular (g/mol): 420.32 Sinónimo: 1-Methyl-2-phenylthiomethyl-3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-6-bromoindole,SI 5,SI 5 Nombre IUPAC: etil 6-bromo-5-hidroxi-1-metil-2-(fenilsulfanimetil)indol-3-carboxilato SMILES: O=C(C1=C(CSC2=CC=CC=C2)N(C)C3=C1C=C(C(Br)=C3)O)OCC