Learn More
6-Bromo-5-hidroxi-1-metil-2-[(feniltio)metilo]-1H-indol-3-éster etílico del ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30134993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134993 5 g 5 g
17937084 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6839055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131707-24-9
Fórmula molecular C19 H18 Br N O3 S
Peso molecular (g/mol) 420.32
Sinónimo 1-Methyl-2-phenylthiomethyl-3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-6-bromoindole, SI 5, SI 5
Nombre IUPAC etil 6-bromo-5-hidroxi-1-metil-2-(fenilsulfanimetil)indol-3-carboxilato
SMILES O=C(C1=C(CSC2=CC=CC=C2)N(C)C3=C1C=C(C(Br)=C3)O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18BrNO3S/c1-3-24-19(23)18-13-9-17(22)14(20)10-15(13)21(2)16(18)11-25-12-7-5-4-6-8-12/h4-10,22H,3,11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0191