CAS RN 1316753-66-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Sal de potasio del ácido alfa,4-dihidroxi-3-metoxi-alfa-metil-bencenoetanosulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal de potasio del ácido alfa,4-dihidroxi-3-metoxi-alfa-metil-bencenoetanosulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.