Learn More
Sal de potasio del ácido alfa,4-dihidroxi-3-metoxi-alfa-metil-bencenoetanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 1316753-66-8 |
| Fórmula molecular | C10H13KO6S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | α,4-Dihydroxy-3-methoxy-α-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Monopotassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O6S.K/c1-10(12,17(13,14)15)6-7-3-4-8(11)9(5-7)16-2;/h3-5,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OC1=C(OC)C=C(CC(O)(S(=O)(O[K])=O)C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propano-2-sulfonato de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 300.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.01 |