accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CHNONHCH3CH3H3COOCH3(?)

CAS RN 13161-28-9

IUPAC Nombre: 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
Sinónimos: rhodamine 6G
Peso molecular (g/mol): 479.02
Fórmula molecular: C28H31ClN2O3
InChi Key: XFKVYXCRNATCOO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].CCNC1=CC2=[O+]C3=CC(NCC)=C(C)C=C3C(C3=CC=CC=C3C(=O)OCC)=C2C=C1C
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados