Learn More
Thermo Scientific Chemicals Perclorato de rodamina 6G, grado láser, 99 %
Código de producto. 10474891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10474891 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10300474 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10474891 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419035000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13161-28-9
Fórmula molecular C28H31ClN2O7
Peso molecular (g/mol) 543.013
Número MDL MFCD00013117
Clave InChI HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13651880
Nombre IUPAC etilo 2-[3-(etilamino)-6-etilimino-2,7-dimetilxanten-9-il]benzoato; ácido perclórico
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 6G perchlorate
Nombre de nota laser grade, 99%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fluorescencia máx. 547nm (in methanol)
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 528nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.01
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Pure
Coeficiente de absorción molar 104000L/(mole.cm) (lambda max.)
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for use as a laser dye) passes
Espectrometría UV Complies
Color Rosa-rojo
Cantidad 500 mg
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine 6G perchlorate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.