Learn More
Thermo Scientific Chemicals Perclorato de rodamina 6G, 96 %
Código de producto. 15476467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476467 250 mg 250 miligramos
15466467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476467 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H33626.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13161-28-9
Fórmula molecular C28H31ClN2O7
Peso molecular (g/mol) 543.013
Número MDL MFCD00013117
Clave InChI HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodamine 6g perchlorate, rhodamine 6g perchlorate, dye content 99 %, ethyl 2-6e-3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl benzoate; perchloric acid, ethyl 2-6z-3-ethylamino-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl benzoate; perchloric acid
PubChem CID 13651880
Nombre IUPAC etilo 2-[3-(etilamino)-6-etilimino-2,7-dimetilxanten-9-il]benzoato; ácido perclórico
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 6G perchlorate
Punto de fusión >240°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.02
Porcentaje de pureza 96%