CAS RN 1315552-01-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster fenilmetílico del ácido (3R,4S)-3,4,7,8-tetrahidro-3,4-dihidroxi-1(2H)-azocinecarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster fenilmetílico del ácido (3R,4S)-3,4,7,8-tetrahidro-3,4-dihidroxi-1(2H)-azocinecarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster fenilmetílico del ácido (3R,4S)-3,4,7,8-tetrahidro-3,4-dihidroxi-1(2H)-azocinecarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.