Learn More
Éster fenilmetílico del ácido (3R,4S)-3,4,7,8-tetrahidro-3,4-dihidroxi-1(2H)-azocinecarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,4S)-3,4,7,8-Tetrahydro-3,4-dihydroxy-1(2H)-azocinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1315552-01-2 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO4/c17-13-8-4-5-9-16(10-14(13)18)15(19)20-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-4,6-8,13-14,17-18H,5,9-11H2/t13-,14+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CN(CCC=C[C@@H]1O)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-3,4-dihidroxi-3,4,7,8-tetrahidro-2H-azocina-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 277.31566 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1314 |