CAS RN 131549-85-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Nitroso Sulfametazol, >90%, TRC
CAS: 131549-85-4 Fórmula molecular: C10 H9 N3 O4 S Peso molecular (g/mol): 267.26 Sinónimo: N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)-4-nitrosobenzenesulfonamide,4-Nitrososulfamethoxazole Nombre IUPAC: N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)-4-nitrosobenzenosulfonamida SMILES: Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)N=O)c1