Learn More
4-Nitroso Sulfametazol, >90%, TRC
Código de producto. 30483166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483166 25 mg -
30468467 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54670025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131549-85-4
Fórmula molecular C10 H9 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 267.26
Sinónimo N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)-4-nitrosobenzenesulfonamide, 4-Nitrososulfamethoxazole
Nombre IUPAC N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)-4-nitrosobenzenosulfonamida
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)N=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroso Sulfamethoxazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N3O4S/c1-7-6-10(12-17-7)13-18(15,16)9-4-2-8(11-14)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0314
Porcentaje de pureza >95%