accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOCH3FHOOH

CAS RN 1315476-07-3

IUPAC Nombre: [2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl]boronic acid
Sinónimos: 2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 197.96
Fórmula molecular: C8H8BFO4
InChi Key: ZWNQFICBQZRXEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=CC(B(O)O)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados