Learn More
Ácido 2-fluoro-3-metoxicarbonilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 1315476-07-3 |
| Fórmula molecular | C8H8BFO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BFO4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3 |
| SMILES | B(C1=C(C(=CC=C1)C(=O)OC)F)(O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 197.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.05 |