CAS RN 131175-87-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dihidroartemisinina (mezcla alfa y beta), TRC
CAS: 131175-87-6 Fórmula molecular: C15 H24 O5 Peso molecular (g/mol): 284.35 Sinónimo: 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-ol, decahydro-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12R,12aR)-[partial]-,10xi-Dihydroartemisinin,(3R,5aS,6R,8aS,9R,12R,12aR)-Decahydro-10-hydroxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano(4,3-j)-1,2-benzodioxepin SMILES: C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4