Learn More
Dihidroartemisinina (mezcla alfa y beta), TRC
Código de producto. 18093820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093820 1 g 1 g
18010920 5 g 5 g
18030640 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18093820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4483551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131175-87-6
Fórmula molecular C15 H24 O5
Peso molecular (g/mol) 284.35
Sinónimo 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-ol, decahydro-3,6,9-trimethyl-, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12R,12aR)-[partial]-, 10xi-Dihydroartemisinin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12R,12aR)-Decahydro-10-hydroxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano(4,3-j)-1,2-benzodioxepin
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (10RS)-Dihydroartemisinin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13-,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1624