CAS RN 131149-15-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
[6S-(6Alfa,7Beta,7aAlfa)]-7,7a-Dihidro-7-hidroxi-6-metoxi-4H-furo[3,2-c]piran-2(6H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[6S-(6Alfa,7Beta,7aAlfa)]-7,7a-Dihidro-7-hidroxi-6-metoxi-4H-furo[3,2-c]piran-2(6H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.