Learn More
[6S-(6Alfa,7Beta,7aAlfa)]-7,7a-Dihidro-7-hidroxi-6-metoxi-4H-furo[3,2-c]piran-2(6H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [6S-(6alpha,7beta,7aalpha)]-7,7a-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one |
| CAS | 131149-15-0 |
| Fórmula molecular | C8H10O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O5/c1-11-8-6(10)7-4(3-12-8)2-5(9)13-7/h2,6-8,10H,3H2,1H3/t6-,7?,8-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1OCC2=CC(=O)OC2[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (6S,7S)-7-hidroxi-6-metoxi-4,6,7,7a-tetrahidrofuro[3,2-c]piran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0528 |