CAS RN 1311367-27-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
BIX 02565, MedChemExpress
MedChemExpress BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.