Learn More
BIX 02565, MedChemExpress
Código de producto. 16496978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496978 10 mg 10 miligramos
16467056 100 mg 100 miligramos
16463037 50 mg 50 miligramos
16449527 5 mg 5 miligramos
16430276 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16104
MedChemExpress BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.
BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIX 02565
CAS 1311367-27-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.75 mg/mL (45.25 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC2=C(C=C1)C=C3N2[C@H](C)CCNC3=O)NC4=NC5=CC=CC=C5N4CCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 458.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation