accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNHCH3NHOCHHNO(E/Z)

CAS RN 1311143-71-1

IUPAC Nombre: N-{3-[(2-ethyl-5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl}prop-2-ynamide
Sinónimos: N-{3-[(2-ethyl-5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylidene]-2-oxo-1H-indol-5-yl}prop-2-ynamide
Peso molecular (g/mol): 320.35
Fórmula molecular: C18H16N4O2
InChi Key: ORKOHXAJFGRZCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=NC(C=C2C(=O)NC3=C2C=C(NC(=O)C#C)C=C3)=C(C)N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados