Learn More
Tocris Bioscience™ JH 295
Descripción
JH 295 is an irreversible Nek2 inhibitor (IC50=770 nM). Inhibits Nek2 via alkylation of residue Cys22. Displays 5-fold selectivity for Nek2 over Cdk1. Exhibits no significant effect on Aurora B or Plk1 kinases, bipolar spindle assembly or spindle assembly checkpoint. Cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(3Z)-3-[(2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methylene]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl]-2-propynamide |
| CAS | 1311143-71-1 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula molecular | C18H16N4O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 320.35 |