CAS RN 1309936-00-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Meloxicam- 13CD3, TRC
CAS: 1309936-00-2 Fórmula molecular: C1313CH10D3N3O4S2 Peso molecular (g/mol): 355.41 Sinónimo: 4-Hydroxy-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-2-(trideuteriomethyl)-1lambda{6},2-benzothiazine-3-carboxamide Nombre IUPAC: 4-hidroxi-N-(5-metil-1,3-tiozol-2-il)-1,1-dioxo-2-(trideuterio(1^{13}C)metil)-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida SMILES: [2H][13C]([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3