Learn More
Meloxicam- 13CD3, TRC
Código de producto. 30484212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484212 10 mg 10 miligramos
30473424 1 mg 1 miligramo
30476914 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30484212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21610310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309936-00-2
Fórmula molecular C1313CH10D3N3O4S2
Peso molecular (g/mol) 355.41
Sinónimo 4-Hydroxy-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-2-(trideuteriomethyl)-1lambda{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Nombre IUPAC 4-hidroxi-N-(5-metil-1,3-tiozol-2-il)-1,1-dioxo-2-(trideuterio(1^{13}C)metil)-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meloxicam- 13CD3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2+1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.0569