CAS RN 1309112-13-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Repaglinida Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
CAS: 1309112-13-7 Fórmula molecular: C33 H44 N2 O10 Peso molecular (g/mol): 628.71 Sinónimo: Repaglinide Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R)-6-[2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidina-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoilo]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico SMILES: CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O