Learn More
Repaglinida Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30010214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010214 1 mg 1 miligramo
30008033 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1445101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309112-13-7
Fórmula molecular C33 H44 N2 O10
Peso molecular (g/mol) 628.71
Sinónimo Repaglinide Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R)-6-[2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidina-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoilo]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repaglinide Acyl-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H44N2O10/c1-4-43-25-17-20(12-13-22(25)32(42)45-33-29(39)27(37)28(38)30(44-33)31(40)41)18-26(36)34-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)35-14-8-5-9-15-35/h6-7,10-13,17,19,23,27-30,33,37-39H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,34,36)(H,40,41)/t23-,27-,28-,29+,30-,33?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.2996
Porcentaje de pureza >95%