accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaHOClSOOO

CAS RN 13064-50-1

IUPAC Nombre: sodium 2-chloro-1-hydroxyethane-1-sulfonate
Sinónimos: sodium 2-chloro-1-hydroxyethanesulfonate
Peso molecular (g/mol): 182.55
Fórmula molecular: C2H4ClNaO4S
InChi Key: FOSIEWVVVRVFJH-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].OC(CCl)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados